Learn More
Christeyns™ Phago'Derm Sensitive SPS Soap
PHAGO'DERM SENSITIVE è destinato al semplice lavaggio delle mani e degli avambracci in caso di uso intensivo. È adatto anche per il lavaggio del paziente e la doccia preoperatoria.
Marca:  Christeyns™ C65087
Codice prodotto. 16618482
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Non secca la pelle anche con un uso frequente
  • Ipoallergenico
  • Formulato per minimizzare i rischi allergici
  • Adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi e donne incinte/che allattano
  • Buon potere pulente
  • Alta risciacquabilità
  • Potenziale idratante per 30 min
Specifica
Specifica
Hand Soap
Foam
500 mL
Colorless
20 Square Mounted Pump Bottles