missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Esculape Laboratoire™ Pharmacy Cabinets

100.00€ - 472.00€

Specifica

Quantità 1 Ea.
Visualizza altre specifiche

Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Product Type Altezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Altezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11738423
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Esculape Laboratoire™
711 03 04
Pharmacy Cabinet - Filled 20 cm
472.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 10-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
 
11718423
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Esculape Laboratoire™
7110104
Pharmacy Cabinet - Empty 14 cm
100.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 10-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
 
11708423
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Esculape Laboratoire™
711 02 04
Pharmacy Cabinet - Filled 14 cm
211.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 15-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
 
Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

1 Ea.
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato