Learn More
Köttermann Pharmacy Fume Hood with Media
This Pharmacy Fume Hood with Media is designed for the handling of hazardous substances in pharmacies and is ideally suited for working with dusty preparations or volatile chemicals.
3310.00€ - 3595.00€
Specifica
Dimensioni (L x P x A) 640 x 900 x 1350 mm
Include Media
Tensione 230 V
Peso (sistema metrico) 115 kg
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Opzioni di configurazione Tipo di spina Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Opzioni di configurazione Tipo di spina Prezzo Quantità e disponibilità  
17332179
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Köttermann
451-00013
No Ventilation Fan Plug Type D (Old British Plug)
3310.00€
Pezzo
17372179
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Köttermann
451-00017
No Ventilation Fan Schuko Plug
3315.00€
Pezzo
17312189
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Köttermann
451-00025
No Ventilation Fan GB Plug
3310.00€
Pezzo
17362179
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Köttermann
451-00016
Ventilation Fan Schuko Plug
3595.00€
Pezzo
17302189
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Köttermann
451-00024
Ventilation Fan GB Plug
3590.00€
Descrizione
  • For working safely with dust-forming preparations and volatile chemicals
  • Long-lasting steel construction with one-piece polyacrylic sash
  • Ergonomic features to improve workflow
  • Low, compact design for small laboratories
Specifica
Specifica
640 x 900 x 1350 mm
Media
230 V
115 kg