Learn More
Cytiva Anfoteri Pharmalyte™
Use in Isoelectric focusing. Cytiva Pharmalyte™ Carrier Ampholytes prepared by the co-polymerization of glycine, glycylglycine, amines, and epichlorohydrin, are available in five broad-range and four narrow-range pH intervals.
Marca: Cytiva 17-0455-01
740.05 EUR valido fino al 2024-10-31
Usa il codice promo "21692" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Co-polymerisates of glycine, glycylglycine, amines and epichlorhydrin
- Form extremely stable, linear pH gradients under the influence of electric fields
- Available in both narrow and broad pH ranges to suit specific application
- Broad ranges can be used directly for agarose, Ultrodex or polyacrylamide gels
- Narrow ranges provide high resolution for dedicated applications using polyacrylamide gels
Specifica
Da incolore a giallo chiaro | |
Da 8 a 10.5 | |
Liquido | |
Utilizzate come supporti per la isoelettrofocalizzazione ad alta risoluzione, anche direttamente per gel di agarosio, Ultrodex o poliacrilammide e gradienti lineari | |
Da 2 ° a 8 °C |
Gel Precast PhastGel™ per PhastSystem | |
Anfoteri Pharmalyte | |
Copolimerizzazione di glicina, glicilglicina, ammine ed epicloridrina | |
25 ml |