Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubo biocompatibile PharMed BPT
Use this tubing for peristaltic pumps and sensitive cell cultures. PharMed™ BPT Biocompatible Tubing is less permeable to gases and vapors than silicone tubing and is ideal for fermentation, separation, purification and process monitoring and control systems.
108.00€ - 914.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | USP Classe VI e criteri FDA, FDA |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | Pharmed BPT |
Overall Length (English) | 24.6 ft. |
Overall Length (Metric) | 7.5 m |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11915394
|
Saint Gobain Life Sciences
R650E-26BPT |
0.5 mm | 3.7 mm | 1.6 mm |
294.00€
7.50m |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11724778
|
Saint Gobain Life Sciences
R6502-16BPT |
1.6 mm | 3.2 mm | 1.6 mm |
139.52€
7.50m |
Spedizione stimata: 25-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11740459
|
Saint Gobain Life Sciences
96880-20 |
16 mm | 22.4 mm | 3.2 mm |
690.00€
7.50m |
Spedizione stimata: 24-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11734778
|
Saint Gobain Life Sciences
R6504-16BPT |
3.2 mm | 4.8 mm | 0.8 mm |
135.00€
7.50m |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10373991
|
Saint Gobain Life Sciences
R6510-26BPT |
8 mm | 11.2 mm | 1.6 mm |
187.00€
7.50m |
Spedizione stimata: 29-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10296234
|
Saint Gobain Life Sciences
R6510-26BPT |
8 mm | 11.2 mm | 1.6 mm |
210.00€
7.50m |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11905404
|
Saint Gobain Life Sciences
R6524-46BPT |
19.2 mm | 25.4 mm | 3.2 mm |
914.00€
7.50m |
Spedizione stimata: 26-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11965394
|
Saint Gobain Life Sciences
R6501-26BPT |
0.8 mm | 4 mm | 1.6 mm |
108.00€
7.50m |
Spedizione stimata: 31-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10633761
|
Saint Gobain Life Sciences
R6502-16BPT |
1.6 mm | 3.2 mm | 0.8 mm |
115.00€
7.50m |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Outlasts silicone tubing in peristaltic pumps by up to 30 times
- Low particulate spallation
- Can be autoclaved repeatedly
- Withstands repeated CIP and SIP cleaning and sterilization
- Fully tested to ISO 10993 standards to facilitate validation process
- Meets USP Class VI, FDA and NSF criteria
- Diagnostic test product manufacturing
- Cell harvest and media process systems
- Vaccine manufacturing
- Bioreactor process lines
- Production filtration and fermentation
- Sterile filling
- Shear-sensitive fluid transfer
Specifica
USP Classe VI e criteri FDA, FDA | |
Pharmed BPT | |
7.5 m | |
Confezione da 1 | |
275°F |
Autoclavable | |
24.6 ft. | |
Sistemi per la raccolta di cellule e il trattamento di terreni, produzione di vaccini, linee di processo per bioreattori, produzione, filtrazione e fermentazione, riempimento in condizioni sterili, trasferimento di fluidi sensibili al taglio | |
Crema | |
da –51 a 135 °C |