Learn More
Motic™ Phase Centering Telescope
Codice prodotto. 15405132
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
23.2 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15405132
Marca: Motic™ 12220280
Use phase contrast to improve visualization of transparent specimens. Motic™ Phase Centering Telescope allows you to view a fixed phase ring for condenser alignment.
  • Use to align annulus and objective for proper phase contrast viewing.
  • Improve visualization of transparent specimens.
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) DMW-BI, B3, B1, B1-223ASC, B3-223PL Microscopes
Diametro (sistema metrico) 23.2 mm