Learn More
Fisherbrand™ Carta separatrice di fasi
Descrizione
- Hydrophobic, with silicone impregnated paper
- Organic phase permeates filter whereas aqueous phase, solids components are retained
- Usable as disposable separating funnel
- Density of organic phase has no influence on separating process
Specifica
85 g/m2 | |
Silicone | |
Idrofobo | |
Carta per separazione di fasi |
DIN 53137 | |
Separazione di soluzione acquose da soluzioni organiche, Utilizzabile come imbuto separatore monouso | |
0.17 mm | |
125 mm |