Learn More
Phenazine ethosulfate, ∽95%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11455955
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Identificatori chimici
CAS 10510-77-7
Formula molecolare C16H18N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 334.39
Numero MDL MFCD00050286
InChI Key VDJKJPMLWJWQIH-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo phenazine ethosulfate, 5-ethylphenazine, n-ethylphenazonium ethosulfate, 5-ethylphenazinium ethyl sulphate, 5-ethylphenazin-5-ium ethyl sulfate, 5-ethylphenazinium ethylsulfate, phenazinium, 5-ethyl-, ethyl sulfate, 5-ethylphenazine, ethyl sulfate salt, ccris 5619, n-ethyldibenzopyrazine ethyl sulfate salt
PubChem CID 82688
IUPAC Name 5-ethylphenazin-5-ium;ethyl sulfate
SMILES CC[N+]1=C2C=CC=CC2=NC3=CC=CC=C31.CCOS(=O)(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Phenazine ethosulfate
Colore Orange-Yellow
Intervallo percentuale saggio ∽ 95%
Quantità 1 g
Peso formulazione 334.4
Forma fisica Powder
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: phenazine ethosulphate