Learn More
Phenazine ethosulfate, ∽95%, MP Biomedicals™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Specifica
Materiale o nome chimico | Phenazine ethosulfate |
Colore | Orange-Yellow |
Intervallo percentuale saggio | ∽ 95% |
Quantità | 5 g |
Peso formulazione | 334.4 |
Forma fisica | Powder |