Learn More
Phenetole, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10042920
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-73-1
Formula molecolare C8H10O
Molecular Weight (g/mol) 122.17
Numero MDL MFCD00009090
InChI Key DLRJIFUOBPOJNS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenetole, benzene, ethoxy, ethyl phenyl ether, phenetol, phenyl ethyl ether, phenoxyethane, a phenoxyethane, ether, ethyl phenyl, unii-rb8lu2c57f
PubChem CID 7674
ChEBI CHEBI:67129
IUPAC Name ethoxybenzene
SMILES CCOC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenetole
Nota nome 99%
Punto di fusione -30.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9600g/mL
Punti di ebollizione 169.0°C to 170.0°C
Punto d'infiammabilità 57°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare C6H5OC2H5
Indice di rifrazione 1.5055 to 1.5075
Quantità 500 mL
Beilstein 06, 140
Indice di Merck 15, 7343
Gravità specifica 0.96
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and carbon tetrachloride
Peso formulazione 122.17
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenetole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.