Learn More
Phenol, 99.5%, extra pure, loose crystals, unstabilized, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1.5 kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Phenol |
CAS | 108-95-2 |
Punto di fusione | 39.0°C to 42.0°C |
Densità | 1.0700g/mL |
Punti di ebollizione | 182.0°C |
Punto d'infiammabilità | 79°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 99.5% min. (GC) |
Formula molecolare | C6H6O |
Formula lineare | C6H5OH |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H301-Tossico se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.