Learn More
Phenol, 99%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-2692026
Click to view available options
Quantità:
50 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
108-95-2
C6H6O
94.11
MFCD00002143
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
996
CHEBI:15882
phenol
OC1=CC=CC=C1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
108-95-2
C6H6O
94.11
MFCD00002143
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
996
CHEBI:15882
phenol
OC1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Phenol
Nota nome 99%
Punto di fusione 39.0°C to 42.0°C
Colore Colorless
Densità 1.0700g/mL
Punti di ebollizione 182.0°C
Punto d'infiammabilità 79°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare C6H5OH
Quantità 50 g
Beilstein 06, 110
Fieser 01,828; 13,166; 14,88
Indice di Merck 15, 7354
Gravità specifica 1.07
Informazioni di solubilità Solubility in water: 8.4g/L (20°C). Other solubilities: soluble in aq. alkali hydroxides, soluble in alcohol, chloroform, ether, glycerol,, carbon disulfide and fixed oils, 1g/12mL benzene, practically insoluble in petroleum ether
Viscosità 3.437 mPa.s (50°C)
Peso formulazione 94.11
Pressione del vapore 0.4mbar at 20°C
Percent Purity 99%
Grado Extra Pure
Forma fisica Crystals or Fused Mass
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Phenol
Mention d'avertissement
  • Pericolo
Catégorie de danger
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Mention de danger
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Conseils de prudence
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.