Learn More
Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol (125:24:1 Mixture, pH 4.3, Liq.), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. p-27592
Click to view available options
Quantità:
100 mL
400 mL
Imballaggio:
Coated Amber Glass/Poison Pack
Dimensione della confezione:
100mL
400mL
Codice prodotto. 10205113
Marca: Fisher BioReagents BP1754I100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol (125:24:1 Mixture, pH 4.3, Liq.)
This mixture is used to purify total RNA from mixtures containing RNA, DNA, and protein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-51-3
Formula molecolare C5H12O
Molecular Weight (g/mol) 88.15
InChI Key PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methyl-1-butanol, isoamyl alcohol, isopentyl alcohol, isopentanol, 3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methyl, isoamylol, isobutylcarbinol, iso-amylalkohol, isobutyl carbinol
PubChem CID 31260
ChEBI CHEBI:15837
IUPAC Name 3-methylbutan-1-ol
SMILES CC(C)CCO
Specifica
Materiale o nome chimico Phenol/Chloroform/Isoamyl Alcohol
Nota nome 125:24:1 Mixture
Indice di Merck 15, 7354
Percent Purity ≥99%
Identificazione Pass Test
Imballaggio Coated Amber Glass/Poison Pack
pH 4.3
Quantità 100 mL
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.