Learn More
Phenol, crystals, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10000400
Click to view available options
500 g
Exceeds ACS Specifications
Specifica
Punto di fusione 40.8°C
Punti di ebollizione 181.8°C (1013 hPa)
CAS 108-95-2
Chiarezza Passes Test
Intervallo percentuale saggio min. 99.0%
Formula molecolare C6H6O
Numero MDL MFCD00002143
Sinonimo Carbolic acid , Hydroxybenzene , Phenylalcohol
InChI Key ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=CC=C1
IUPAC Name phenol
Molecular Weight (g/mol) 94.11
Imballaggio Plastic bottle for solids
Densità 1.06 g/cm³ (20°C)
Quantità 500 g
Punto d'infiammabilità 81°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.