Learn More
Phenol, Fused Crystal, White, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Steel Can
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For Extraction of Nucleic Acids and Molecular Biology Applications
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phenol |
| Colore | White |
| Punto d'infiammabilità | 79.00°C |
| Imballaggio | Steel Can |
| Quantità | 500 g |
| Gravità specifica | 1L = 1.06kg |
| Peso formulazione | 94.11 |
| Grado | Ultrapure Bioreagent |
| Forma fisica | Fused Crystals |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.