Learn More
Phenol, Fused Crystal, White, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. p-5391245 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Steel Can
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15578224
Marca: Avantor J.T.Baker 405600
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
High purity reagents tested for use in biotechnology applications, such as electrophoresis, and liquid chromatography
    For Extraction of Nucleic Acids and Molecular Biology Applications
Identificatori chimici
CAS 108-95-2
Formula molecolare C6H6O
Molecular Weight (g/mol) 94.11
Numero MDL MFCD00002143
InChI Key ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
IUPAC Name phenol
SMILES OC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenol
Colore White
Punto d'infiammabilità 79.00°C
Imballaggio Steel Can
Quantità 100 g
Gravità specifica 1L = 1.06kg
Peso formulazione 94.11
Grado Ultrapure Bioreagent
Forma fisica Fused Crystals