Learn More
Phenol Red, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
500 g
Specifica
Specifica
Punto di fusione | 300°C |
IUPAC Name | 4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol |
Peso formulazione | 354.38g/mol |
Imballaggio | Glass Jar |
Colore | Brown/Red |
Quantità | 500 g |
Forma fisica | Powder |