Learn More
Phenol, Saturated (pH 4.3, Liq.), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10061213
Click to view available options
Quantità:
100 mL
400 mL
Imballaggio:
Coated Amber Glass/Poison Pack
Dimensione della confezione:
100mL
400mL
Codice prodotto. 10061213
Marca: Fisher BioReagents BP1751I100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Phenol saturated with Tris buffer is used for purifying RNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-95-2
Formula molecolare C6H6O
Molecular Weight (g/mol) 94.11
Numero MDL MFCD00002143
InChI Key ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
IUPAC Name phenol
SMILES OC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenol, Saturated
Intervallo percentuale saggio ≥99.0
Densità 1.05g/cm³
Percent Purity ≥99.0%
Identificazione Pass Test
Imballaggio Coated Amber Glass/Poison Pack
pH 4.3
Quantità 100 mL
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenol, Saturated (pH 4.3)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Phenol, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt