Learn More
Phenol, Saturated (pH 6.6/7.9, Liq.), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. p-27583
Click to view available options
Quantità:
100 mL
400 mL
Imballaggio:
Coated Amber Glass/Poison Pack
Dimensione della confezione:
100mL
400mL
Codice prodotto. 10264673
Marca: Fisher BioReagents BP1750I100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Phenol, Saturated (pH 6.6/7.9, Liq.)
Phenol saturated with Tris buffer is used in DNA extraction procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-95-2, 6381-92-6, 77-86-1
Formula molecolare C6H6O
Molecular Weight (g/mol) 94.11
Numero MDL MFCD00002143
InChI Key ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
IUPAC Name phenol
SMILES OC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenol, Saturated
Note sul grado di purezza DNase- and RNase-Free
Intervallo percentuale saggio ≥99.0
Numero UN 2821
Percent Purity ≥99.0%
Identificazione Pass Test
Imballaggio Coated Amber Glass/Poison Pack
Quantità 100 mL
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenol saturated pH 6.6
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Phenol, Tris (hydroxymethyl) aminomethane, Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate