Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phenol/TRIS saturated sol., for molecular biology, stabilized, DNAse, RNAse and Protease free
Codice prodotto. 10431212 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 10431212
Marca: Thermo Scientific Chemicals 327125000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Phenol/TRIS , CAS # 96210-45-6, is a molecular biology solvent system that can be used for the isolation of DNA. | CAS: 108-95-2 | C6H6O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Phenol/Tris is a solvent system consisting of phenol and Tris(Hydroxymethyl)aminomethane
  • Prepared as ready-to-use, no titration necessary
Applications
  • Commonly used in DNA isolation. Tris(Hydroxymethyl)aminomethane acts as a proton acceptor to raise pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phenol/TRIS saturated sol.
Colore Yellow to Orange
Nota nome Stabilized, DNase, RNase and Protease Free
CAS 108-95-2, 77-86-1, 7732-18-5
Formula molecolare C6H6O
Numero MDL MFCD01632719
Composizione Phenol (108-95-2); Tris (hydroxymethyl) aminomethane (77-86-1)
Densità 1.07
Indice di Merck 15, 7354
Peso formulazione 94.11
Grado Biologia molecolare
pH 7.8 to 8.2 (25°C)
Quantità 500 mL
Forma fisica Soluzione
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenol/TRIS saturated sol.
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.