Learn More
Soluzione alla fenolftaleina R1
Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 ml
Dimensione della confezione:
100mL
Descrizione
Phenolphthalein's common use is as an indicator in acid-base titrations. It also serves as a component of universal indicator, together with methyl red, bromothymol blue and thymol blue. This solution is prepared by dissolving 10g phenolphthalein in 1L ethanol. The solution turns red in reaction to bases and remains colorless in acids.
- Manufactured in an ISO 9001-compliant facility according to Eu. Ph. Chapter 4 (4.1.1) guidelines
- Provided with a certificate of analysis and a label that shows the lot and expiration date
- Ready to use product eliminates the time and labor of preparing precise reagents and volumetric solutions
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1(3H)-one |
| Punto di fusione | -114.5°C |
| Punti di ebollizione | 78°C |
| CAS | 77-09-8, 64-17-5 |
| Concentrazione | 10g/L |
| Formula molecolare | C20H14O4 |
| Numero MDL | MFCD00005913 |
| InChI Key | KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1 |
| IUPAC Name | 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1-one |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- PHENOLPHTHALEIN SOLUTION R1 - EUROPEAN PHARMACOPOEIA
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- MIXTURE LIST-Contiene: Ethanol, Phenolphthalein