Learn More
Phenothiazine, 98+%
Codice prodotto. 11498680
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
5000 g
Dimensione della confezione:
250g
5000g
500g
Codice prodotto. 11498680
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12517.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 92-84-2 | C12H9NS | 199.271 g/mol
It acts on type I calcium/calmodulin dependent phosphodiesterase and also a useful electron donor. Phenothiazine finds uses in metal free organic dye sensitizers, dyes and antioxidants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It acts on type I calcium/calmodulin dependent phosphodiesterase and also a useful electron donor. Phenothiazine finds uses in metal free organic dye sensitizers, dyes and antioxidants.
Solubility
Soluble in water (0.13 mg/ml at 23°C), ethanol, acetone, and ether. Insoluble in chloroform.
Notes
Store under dry inert gas. Protect from sunlight. Ensure good ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 92-84-2
Formula molecolare C12H9NS
Molecular Weight (g/mol) 199.271
Numero MDL MFCD00005015
InChI Key WJFKNYWRSNBZNX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenothiazine, thiodiphenylamine, feeno, dibenzothiazine, phenosan, phenthiazine, dibenzo-1,4-thiazine, penthazine, souframine, agrazine
PubChem CID 7108
ChEBI CHEBI:37931
IUPAC Name 10H-phenothiazine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)NC3=CC=CC=C3S2
Specifica
Materiale o nome chimico Phenothiazine
Punto di fusione 182°C to 186°C
Punti di ebollizione 235°C (21 mmHg)
Quantità 500 g
Beilstein 143237
Sensibilità Light sensitive
Indice di Merck 14,7252
Informazioni di solubilità Soluble in water (0.13mg/ml at 23°C),ethanol,acetone,and ether. Insoluble in chloroform.
Peso formulazione 199.28
Percent Purity ≥98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenothiazine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Phenothiazine