Learn More
Phenyl(4-piperidyl)methanone hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10417692
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Identificatori chimici
CAS 25519-80-6
Formula molecolare C12H16ClNO
Molecular Weight (g/mol) 225.716
InChI Key NXYKIFZJQXOUJS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-benzoylpiperidine hydrochloride, phenyl piperidin-4-yl methanone hydrochloride, 4-benzoylpiperidine hcl, phenyl 4-piperidyl methanone hydrochloride, 4-benzoyl piperidine hydrochloride, 4-benzoylpiperidine hydrogen chloride, methanone, phenyl-4-piperidinyl-, hydrochloride, phenyl 4-piperidyl ketone, chloride, 4-benzoyl piperidine hcl, pubchem9881
PubChem CID 2724437
IUPAC Name phenyl(piperidin-4-yl)methanone;hydrochloride
SMILES C1CNCCC1C(=O)C2=CC=CC=C2.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Phenyl(4-piperidyl)methanone hydrochloride
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 225.72
Percent Purity 97%