Learn More
Phenyl ether, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10627753
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101-84-8
Formula molecolare C12H10O
Molecular Weight (g/mol) 170.21
Numero MDL MFCD00003034
InChI Key USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diphenyl ether, diphenyl oxide, phenyl ether, oxydibenzene, phenyl oxide, oxybisbenzene, biphenyl oxide, 1,1'-oxydibenzene, benzene, 1,1'-oxybis, oxydiphenyl
PubChem CID 7583
ChEBI CHEBI:39258
IUPAC Name phenoxybenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Phenyl ether
Punto di fusione 26.0°C to 30.0°C
Densità 1.0730g/mL
Punti di ebollizione 259.0°C
Punto d'infiammabilità 115°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (C6H5)2O
Indice di rifrazione 1.5795 to 1.5815
Quantità 2.5 kg
Beilstein 06,146
Indice di Merck 15,3357
Gravità specifica 1.073
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether and,glacial acetic acid
Viscosità 3.4909 mPa.s (28°C)
Peso formulazione 170.21
Percent Purity 99%