Learn More
Cytiva Phenyl Sepharose™ CL-4B Gel
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
200 mL
Dimensione della confezione:
200mL
Descrizione
- Strong binding to Fc region of IgG
- Excellent for polyclonal antibody purification
- High capacity: 20mg human IgG/mL
Specifica
Specifica
| Product Type | Phenyl Sepharose CL-4 B |
| Portata | <150 cm/hr |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Hydrophobic Interaction Chromato Graphy |
| Quantità | 200 mL |
| Tipo di legante | Phenyl |
| Dimensione particelle | 45 μm-165 μm |
| Intervallo di pH | 3 to 12 |
| Support Type | 4% Cross-linked Agarose |
| Requisiti di stoccaggio | 4°C to 30°C, 20% Ethanol or 0.1 M NaOH |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Phenyl Sepharose CL-4B, 200 ml
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol