Learn More
Phenylacetaldehyde dimethyl acetal, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10705601
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Identificatori chimici
CAS 101-48-4
Molecular Weight (g/mol) 166.22
Numero MDL MFCD00008487
InChI Key WNJSKZBEWNVKGU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2-dimethoxyethyl benzene, phenylacetaldehyde dimethyl acetal, viridine, hyscylene p, 1,1-dimethoxy-2-phenylethane, benzene, 2,2-dimethoxyethyl, phenacetaldehyde dimethyl acetal, padma, 2,2-dimethoxy-1-phenylethane, phenylacetic aldehyde dimethyl acetal
PubChem CID 60995
IUPAC Name 2,2-dimethoxyethylbenzene
SMILES COC(CC1=CC=CC=C1)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Phenylacetaldehyde dimethyl acetal
Nota nome 98%
Acidità 1mg KOH/g max.
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.004g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C10H14O2
Formula lineare C6H5CH2CH(OCH3)2
Indice di rifrazione 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589nm)
Quantità 500 g
Beilstein 07, 293
Gravità specifica 1.002 to 1.006 (25°/25°C)
Peso formulazione 166.22
Percent Purity ≥97.5%
Forma fisica Liquid
Identificativo prodotto
  • Phenylacetaldehyde dimethyl acetal