Learn More
Phenylacetic acid, 98.5%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10316970
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
2.5 kg
Normativo: Questo prodotto contiene un precursore di droga di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Questo prodotto contiene un precursore di droga di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 273/2004. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-82-2
Formula molecolare C8H8O2
Molecular Weight (g/mol) 136.15
InChI Key WLJVXDMOQOGPHL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 2-phenylacetic acid
SMILES OC(=O)CC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenylacetic acid
Punto di fusione 75.0°C to 78.0°C
Densità 1.0800 g/mL
Punti di ebollizione 265.0°C
Punto d'infiammabilità 132°C
Intervallo percentuale saggio 98.5%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C6H5CH2CO2H
Quantità 500 g
Beilstein 09, 431
Indice di Merck 15, 7380
Gravità specifica 1.08
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: 15 g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in hot water, soluble in ether, acetone, 186 g/100 mL ethanol (20°C), 4.422 mol.s/l in chloroform (25°C), 1.842 mol.s/l in carbon tetrachloride
Peso formulazione 136.15
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenylacetic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.