Learn More
Uvex Pheos S 9192 Safety Spectacles
10.39 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Anthracite, Gray
Descrizione
- Modern look
- All-round protection
- Large field of vision
- Ventilation thanks to integrated uvex climazone temple concept
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 166 (personal eye protection) and EN 170 (UV filters) |
Lens Coating | Anti-fog, Chemical-resistant, Scratch-resistant |
Colore | Anthracite, Gray |
Tipo di filtro | 2C |
Lens Tint | Clear |
N. per confezione | 10/Pk. |
Size | Small |
Stile stanghette | Soft temples |
Valore di trasmittanza | 0.91 |
Lunghezza d'onda | Up to 400 nm |