Learn More
uvex Pheos B-WR Elmetto protettivo
Caschi di sicurezza leggeri che presentano un design sportivo e offrono il massimo comfort a chi li indossa.
430.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 397 |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Hard Hats |
Materiale | HDPE |
Modello | 9772 |
Product Type | Industrial Safety Helmet |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17504116
|
uvex
9772030 |
White |
430.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 31-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Il guscio rigido e robusto dell'elmetto garantisce la massima protezione dalle pressioni esterne ed è conforme a tutti i requisiti di sicurezza stabiliti per il settore edilizio o industriale.
- Grazie al funzionale sistema di accessori, uvex pheos è un elmetto di sicurezza industriale particolarmente versatile.
- Che si tratti di visiera, occhiali protettivi, cuffie o torce da testa, gli elmetti da lavoro si adattano in modo semplice e veloce ad ogni singola esigenza.
- La bardatura interna è dotata di un sistema di regolazione graduale a rotella che consente di mantenerla saldamente in posizione.
Specifica
EN 397 | |
HDPE | |
Industrial Safety Helmet | |
52 to 61 cm | |
Ventilated |
Hard Hats | |
9772 | |
52 to 61 cm | |
Long Brim | |
Front Brim |