Learn More
Uvex™ Pheos B-WR Safety Helmet
Helmets are resistant to hot molten metal splash and feature a comfortable, secure fit with continuous width adjustment.
0.68€ - 16.01€
Specifica
Modello Pheos B-WR
Ventilato Ventilated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
15366222
Vedere i documenti
Uvex™
9772930
Black Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15306212
Vedere i documenti
Uvex™
9772030
White Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Description
Description
  • Resistant to hot molten metal splash and temperatures down to -30°C (EN 367 additional requirement MM)
  • Side euroslot adapters (30 mm) are suitable for the addition of earmuffs or the uvex pheos visor system
  • Suspension harness with wheel ratchet allows continuous width adjustment, for a perfect fit at all times
  • Six-point textile band attachment ensures optimal fit and comfort
  • Available in a wide variety of color options
Specifications
Specifications
Pheos B-WR
Ventilated
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates