Learn More
Hanna Instruments™ pHmetro portatile resistente all'acqua con struttura gommata
Click to view available options
Intervallo (pH):
da –2 a 16pH
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Waterproof pH meters, choice of models 0.1/0.01pH
- Large, easy to read dual LCD showing pH and °C
- Replaceable electrode
- Automatic temperature compensation
- Automatic calibration, one or two point with choice of five buffer values
- Hold function and automatic switch off
- Floats if accidentally dropped in water
- Includes a protective cap and non-clogging fibre reference junction, which can be replaced by simply plugging in a new one
Specifica
Specifica
| Precisione (Temperatura) | ±0.5/±1°C/°F |
| Precisione (pH) | ±0.05 pH |
| Da utilizzare con (applicazione) | Calibrazione pH automatica a uno o due punti con riconoscimento automatico dei tamponi |
| Intervallo (pH) | da –2 a 16pH |
| Risoluzione (pH) | 0.01 pH |
| Calibration Points | 4.01, 7.01, 10.01 o 4.01, 6.86, 9.18 pH |
| Temperature Range (Metric) | da –5 a 60 / da 23 a 140 °C/°F |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | 23°F to 140°F |
| Risoluzione (temperatura) | 0.1/0.1 °C/°F |
| Tipo di display | LCD |
| Vedi altri risultati |