Learn More
A&D Weighing Bilancia analitica Phoenix GH, approvata per Classe I
La tecnologia di pesatura basata su sensore elettromagnetico ordinale (OES) offre la massima accuratezza e precisione.
Marca: A&D Weighing GH-120-EC
2000.06 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24305" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descripción
- Approvazione CE del tipo
- Ampio campo di pesatura
- Vetro antistatico
- Calibrazione automatica one-touch con peso di calibrazione interno motorizzato
- Calibrazione automatica al variare della temperatura ambiente
- Interfaccia RS-232C di serie per stampante, PC o altre periferiche
- Conforme a GLP, GMP e ISO
- Funzione Memoria dati
- Numero ID per output GLP
- Funzione Spegnimento automatico
- Grande camera di pesata: 183 (L) x 148,5 (P) x 251 (H) mm
- Software di comunicazione WinCT (download)
Especificaciones
GLP/GMP/GCP/ISO/OIML | |
120 g | |
0.1 mg | |
GH-120-EC | |
11 VA to the adapter (12 V, 300 mA) |
RS-232 C | |
LCD | |
Stainless Steel | |
3.5 sec. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido