Learn More
Phosphate buffer solution, pH 2 EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Imballaggio:
Bottle
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Phosphate buffer solution |
CAS | 7732-18-5 |
pH | 2 |
Quantità | 1000 mL |
Imballaggio | Bottle |
Grado | Eu. Ph. Reference |