Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Phosphate Buffered Saline
Microgen Bioproducts Phosphate Buffered Saline - pH 7.2, to make 10 L
Marca:  Novacyt - Microgen Bioproducts M34A
Codice prodotto. 17383191
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Phosphate Buffered Saline (x 20 concentrate)
Specifica
Specifica
Clear
15 mM
Phosphate Buffered Saline
7.2
Dilute 1 in. 20 (500 mL to 10 L)
Phosphate Buffered Saline (PBS)
General Laboratory Use, and is Produced as a Convenient Means of Generating a Working Strength 15 mM Phosphate Buffered Saline.