Learn More
Phosphomolybdic acid hydrate, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidation reagent
Specifica
Materiale o nome chimico | Phosphomolybdic Acid hydrate |
Colore | Yellow |
Metalli pesanti (come Pb) | 50ppm max. |
Imballaggio | Glass Bottle |
Quantità | 100 g |
Formula lineare | H3[P(Mo3O10)4]·xH2O |
Forma fisica | Crystals |
Numero UN | 3085 |
Indice di Merck | 14, 7342 |
Sinonimo | Molybdophosphoric Acid |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Phosphomolybdic acid hydrate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Solido comburente Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.