Learn More
Phosphomolybdic Acid hydrate, ACS Reagent
Codice prodotto. p-42709 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10660175
Marca: Thermo Scientific Acros 417890250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 51429-74-4 | H3Mo12O40P | 1825.40 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51429-74-4, 12026-57-2
Formula molecolare H3Mo12O40P
Molecular Weight (g/mol) 1825.40
Numero MDL MFCD00149913
InChI Key FEFSFHGZSNHJEL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name phosphoric acid dodecamolybdenum hexatriacontaoxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].OP(O)(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphomolybdic acid hydrate
Colore Yellow
Metalli pesanti (come Pb) 50ppm max.
Imballaggio Glass bottle
Quantità 25 g
Formula lineare H3[P(Mo3O10)4]·xH2O
Forma fisica Crystals
Indice di Merck 14, 7342
Sinonimo Molybdophosphoric acid
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 1825.25
Grado Reagente ACS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phosphomolybdic acid hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.