Learn More
Acido fosforico, per HPLC, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7072274 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 15617150
Marca: Honeywell-Fluka 79606100ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
per HPLC, 85-90%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7664-38-2
Formula molecolare H3O4P
Molecular Weight (g/mol) 97.994
Numero MDL MFCD00011340
InChI Key NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC Name acido fosforico
SMILES OP(=O)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphoric acid
Concentrazione 85 to 90% (T)
Densità 1.685g/mL at 25°C
Pressione del vapore 5 mmHg (25°C), 2.2 mmHg (20°C)
Quantità 100 mL
Formula lineare H3PO4
Numero UN UN1805
Beilstein 1921286
Peso formulazione 98g/mol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phosphoric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Orthophosphoric acid