Learn More
Phosphorus oxybromide, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 192.0°C |
Materiale o nome chimico | Phosphorus oxybromide |
Punto di fusione | 56.0°C |
Colore | Brown-Gray to Colorless |
Forma fisica | Crystals or Fused Mass |
Quantità | 10 g |
Intervallo percentuale saggio | 94% min. (Argentometry) |
Indice di Merck | 15,746 |
Peso formulazione | 286.69 |
Percent Purity | 95% |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Phosphorus oxybromide
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.