Learn More
Phosphorus pentabromide, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10077889
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7789-69-7
Formula molecolare Br5P
Molecular Weight (g/mol) 430.49
Numero MDL MFCD00011437
InChI Key QRKVRHZNLKTPGF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phosphorus pentabromide, phosphorane, pentabromo, unii-3d9wis0bqw, pentabromophosphorane, phosphorus v bromide, 3d9wis0bqw, pentabromo, phosphorpentabromid, phosphoruspentabromide, phosphorouspentabromide
PubChem CID 62678
IUPAC Name pentabromo-$l^{5}-phosphane
SMILES P(Br)(Br)(Br)(Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphorus pentabromide
Punto di fusione 105°C to 107°C
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 94% min. (Argentometry)
Formula lineare PBr5
Indice di Merck 15,7462
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Peso formulazione 430.49
Percent Purity 95%
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phosphorus pentabromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.