Learn More
Phosphorus Pentoxide, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
Descrizione
Phosphorus Pentoxide, Certified AR for Analysis
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Punto di fusione | 340°C |
Colore | White |
pH | 1 |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 500 g |
Peso formulazione | 141.94g/mol |
Imballaggio | Plastic powder jar |
Pressione del vapore | 1.3mbar 388 |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
Identificativo prodotto
- Phosphorus pentoxide
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.