Learn More
Standard fosforo, 1000 mg/l in H2O (grado di affidabilità), SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. p-219302 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
30 mL
125 ml
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Flacone in LDPE a tripla lisciviazione
Poly Bottle
Triple-leached LDPE bottle
Dimensione della confezione:
125mL
250mL
30mL
500mL
Codice prodotto. 16331246
Marca: SPEX Certiprep PLP92M
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Materiali di riferimento con certificazione Traceable-NIST e guida ISO/IEC 34
Standard inorganico prodotto per AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi.
AnalyteConcentration
P1000μg/mL
Certifications
Accreditato da A2LA per ISO/IEC 17025 e Guida ISO/IEC 34 e certificato da UL-DQS secondo le norme ISO 9001
Compliance
Conformità allo standard GHS/OSHA
Identificatori chimici
CAS 7722-76-1, 7732-18-5
Formula molecolare H6NO4P
Molecular Weight (g/mol) 115.03
Numero MDL MFCD00003396
InChI Key LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
SMILES N.OP(O)(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphorus Standard
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
CAS min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS max % 0.1, 99.9
Tecnica AA, ICP
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Tipo Certified Reference Material
IUPAC Name azanium;dihydrogen phosphate
Solvent or Matrix Water
Quantità 30 mL
Grado Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Concentration    Cat. No.
H2O    1000μg/mL    PLP9-2Y, -2T, -2X    10,000    PLP9-3Y, -3X
Prodotto destinato al solo uso in laboratorio