Learn More
Phosphorus Standard Metal Solution 10,000ppm, for ICP, Aqueous Solution, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
HDPE plastic bottle
Specifica
Specifica
Imballaggio | HDPE plastic bottle |
Quantità | 100 mL |
Numero MDL | 133771 |
Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Phosphorus solution 10 000 ppm, aqueous standard element solution