Learn More
Phosphorus tribromide, 1.0M solution in dichloromethane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 382068000
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagentSpecifica
Phosphorus tribromide | |
7789-60-8, 75-09-2 | |
Liquid | |
Br3P | |
MFCD00011436 | |
phosphorus tribromide, phosphorous tribromide, tribromophosphine, phosphorus iii bromide, phosphorous bromide, pbr3, phosphorus bromide, phosphorus bromide pbr3, unii-58r3866pua, tribro-mophosphine | |
P(Br)(Br)Br | |
270.69 | |
270.69 | |
AcroSeal™ Glass Bottle | |
1.4880g/mL |
1.0M Solution in Dichloromethane | |
Colorless to Yellow | |
800 mL | |
PBr2 | |
15, 7469 | |
IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N | |
tribromophosphane | |
24614 | |
0.9 to 1.1M | |
1.488 |
Sicurezza e movimentazione
- Phosphorus tribromide, 1M solution in dichloromethane
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.