Learn More
Phosphorus(V) bromide, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Descrizione
Phosphorus(V) bromide, is used in organic chemistry to convert carboxylic acids to acyl bromides
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Phosphorus(V) bromide, is used in organic chemistry to convert carboxylic acids to acyl bromides
Solubility
Reacts with water.
Notes
Moisture Sensitive. Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
Phosphorus(V) bromide, is used in organic chemistry to convert carboxylic acids to acyl bromides
Solubility
Reacts with water.
Notes
Moisture Sensitive. Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 105°C to 107°C (decomposition) |
Materiale o nome chimico | Phosphorus(V) bromide |
Punto di fusione | ∽105°C (decomposition) |
Quantità | 25 g |
Numero UN | UN2691 |
Beilstein | 3903332 |
Indice di Merck | 14,7350 |
Informazioni di solubilità | Reacts with water. |
Peso formulazione | 430.5 |
Percent Purity | 95% |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Phosphorus(V) bromide
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
- MIXTURE LIST-Contiene: Phosphorus pentabromide