Learn More
Cytiva Marcatori pI
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Intervallo di pH:
2.5 to 6.5
Da 3 a 10
Da 5 a 10.5
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
The markers may be run in parallel with the experimental samples on isoelectric focusing gels and are not prestained.
- The precisely defined pI of the markers allows a permanent and accurate calibration of sample components
- pH gradients and pI can be measured to within 0.01 to 0.05 pH unit
- The progress of the focusing experiment can be monitored visually by the focusing of methyl red or Cytochrome c
Not for use in denaturing (urea) systems.
Specifica
Specifica
| Colore | Bianco |
| Intervallo di pH | Da 3 a 10 |
| Product Type | Kit pI ampio |
| Forma | Liofilizzato |
| Da utilizzare con (applicazione) | Isoelettrofocalizzazione |
| Contenuto kit | Amiloglucosidasi - 3.50 pI (nativa), rosso metile (colorante) - 3.75 pI (nativo), inibitore della tripsina - 4.55 pI (nativo), b-lattoglobulina A - 5.20 pI (nativa), anidrasi carbonica B (bovina) - 5.85 pI (nativa), anidrasi carbonica B (umana) - 6.55 pI (nativa) |
| Quantità | 10 flaconi |
| Range | Da 3.5 a 9.3 pl a 24 °C |
| Requisiti di stoccaggio | 4 °C |