Learn More
Cytiva Marcatori pI
Utilizzare questi marcatori in parallelo con i campioni sperimentali mediante gel per isoelettrofocalizzazione. I marcatori pI Cytiva Life Sciences™ sono miscele liofilizzate di proteine altamente purificate, stabili ed esenti da sali.
297.84€ - 400.00€
Specifica
Colore | Bianco |
---|---|
Product Type | Kit pI alto |
Forma | Liofilizzato |
Da utilizzare con (applicazione) | Isoelettrofocalizzazione |
Quantità | 10 flaconi |
Codice del prodotto | Marca | Contenuto kit | Intervallo di pH | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Contenuto kit | Intervallo di pH | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10616515
|
Cytiva
17-0473-01 |
b-lattoglobulina A - 5.20 pI (nativa), anidrasi carbonica B (bovina) - 5.85 pI (nativa), anidrasi carbonica B (umana ) - 6.55 pI (nativa), mioglobina acida - 6.85 pI (nativa), mioglobina basica - 7.35 pI (native), lectina delle lenticchie, acida - 8.15 pI (nativa) | Da 5 a 10.5 | Kit pI alto |
400.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10649084
|
Cytiva
17-0471-01 |
Amiloglucosidasi - 3.50 pI (nativa), rosso metile (colorante) - 3.75 pI (nativo), inibitore della tripsina - 4.55 pI (nativo), b-lattoglobulina A - 5.20 pI (nativa), anidrasi carbonica B (bovina) - 5.85 pI (nativa), anidrasi carbonica B (umana) - 6.55 pI (nativa) | Da 3 a 10 | Kit pI ampio |
399.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10024594
|
Cytiva
17-0472-01 |
Pepsinogen 2.80 pI (Native), Amylglucosidase 3.50 pI (Native), Methyl red (dye) 3.75 pI (Native), Glucose Oxidase 4.25 pI (Native), Trypsin inhibitor 4.55 pI (Native), bLactoglobulin A 5.20 pI (Native), Carbonic Anhydrase B (Bovine) 5.85 pI (Native) | 2.5 to 6.5 | pl Marker Kit |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
I marcatori possono essere eseguiti in parallelo con i campioni sperimentali mediante gel per isoelettrofocalizzazione e non sono pre-colorati.
- Il pI dei marcatori definito in modo preciso consente una calibrazione accurata e permanente dei componenti del campione
- I gradienti pH e pI possono essere misurati entro un’unità di pH da 0.01 a 0.05
- L’avanzamento dell’esperimento può essere monitorato visivamente tramite l’indicatore del rosso metile o del citocromo c
Non utilizzare nei sistemi di denaturazione (urea).
Specifica
Bianco | |
Liofilizzato | |
10 flaconi |
Kit pI alto | |
Isoelettrofocalizzazione | |
4 °C |