Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ APTS (3-aminopropyltriethoxysilane)
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
Descrizione
Thermo Scientific™ Pierce APTS (3-aminopropyltriethoxysilane) is a silylation reagent for coating glass and silica surfaces to add primary amines, which can be used to crosslink and immobilize proteins and other molecules.
APTS (3-aminopropyltriethoxysilane) is a surface treatment reagent used to chemically couple various ligands to glass or silica surfaces such as glass slides. 3-aminopropyltriethoxysilane is first coupled to glass or silica through the silane. Compounds of interest are then coupled to the newly added amino groups directly, or additional chemistries are applied using the amino function prior to coupling.
Highlights:
- Crosslinking agents such as BS3, EDC and Sulfo-SMCC can be used to immobilize proteins, peptides, modified DNA, etc., to the treated surface
- Coats certain plastic surfaces noncovalently to create a reactive film
- Chemically adheres tissue sections to glass slides for immunohistochemistry
Specifica
Specifica
| Descrizione articolo | Microarray Slide Coating |
| Quantità | 100 g |
| Reattività chimica | Glass (silicone dioxide) |
| Rivestimento | 3-Aminopropyltriethoxysilane |
| Linea di prodotti | Pierce |
| Reactive Moiety | Silane |
| Spacer | Short |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- APTS (3-aminopropyltriethoxysilane)
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P315-Consultare immediatamente un medico.
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: 3-(Triethoxysilyl) propylamine