Learn More
Thermo Scientific™ Acetonitrile (ACN), LC-MS Grade
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Thermo Scientific™ Acetonitrile (ACN) is an LC/MS-grade preparation with high purity and low UV-absorptivity that makes it suitable for HPLC and mass spectrometry applications.
Thermo Scientific LC/MS Grade Acetonitrile is specially purified by a proprietary method and tested to ensure lot-to-lot consistency with a low UV absorbance to provide you with the most sensitive detection across all wavelengths. Acetonitrile is 0.2-micron filtered, packaged in solvent-rinsed amber glass bottles and sealed under a nitrogen atmosphere with PTFE-lined fluorocarbon caps for ultimate protection.
Highlights:
- 37 quality tests ensure low, stable baselines and lot-to-lot consistency
- Low UV absorbance yields low baselines and high detection sensitivity
- Low impurities protects columns and simplifies analysis by eliminating extraneous peaks
- Specially purified and tested to the highest specifications to ensure data integrity, maximize assay sensitivity, and to prolong equipment life
- Store between 2°C to 25°C in a dry, cool, well-ventilated area, away from incompatible materials
Product Details:
- Alternative names: Methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile
- Molecular formula: CH3CN
- Molecular weight: 41.05
- Density: 0.780 g/mL
Specifica
Specifica
| Grado | LC-MS |
| Nome elemento | Acetonitrile (ACN) |
| Quantità | 1 L |
| Content And Storage | Store between 2 to 25°C in a dry, cool, well-ventilated area, away from incompatible materials. |
| Forma | Liquid |
| Reagent Type | Solvent (Pure) |
| Product Line | Pierce |
| Da utilizzare con | HPLC, Mass Spectrometry |
| CAS | 75-05-8 |
Sicurezza e movimentazione
- Pierce Acetonitrile, LC-MS Grade
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P314-In caso di malessere, consultare un medico.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: acetonitrile