Learn More
Thermo Scientific™ Acetonitrile (ACN), LC-MS Grade
An LC/MS-grade preparation with high purity and low UV-absorptivity that makes it suitable for HPLC and mass spectrometry applications.
Marca:  Thermo Scientific™ 85188
Codice prodotto. 13474279
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ Acetonitrile (ACN) is an LC/MS-grade preparation with high purity and low UV-absorptivity that makes it suitable for HPLC and mass spectrometry applications.
Thermo Scientific LC/MS Grade Acetonitrile is specially purified by a proprietary method and tested to ensure lot-to-lot consistency with a low UV absorbance to provide you with the most sensitive detection across all wavelengths. Acetonitrile is 0.2-micron filtered, packaged in solvent-rinsed amber glass bottles and sealed under a nitrogen atmosphere with PTFE-lined fluorocarbon caps for ultimate protection.
Highlights:
  • 37 quality tests ensure low, stable baselines and lot-to-lot consistency
  • Low UV absorbance yields low baselines and high detection sensitivity
  • Low impurities protects columns and simplifies analysis by eliminating extraneous peaks
  • Specially purified and tested to the highest specifications to ensure data integrity, maximize assay sensitivity, and to prolong equipment life
  • Store between 2°C to 25°C in a dry, cool, well-ventilated area, away from incompatible materials
Product Details:
  • Alternative names: Methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile
  • Molecular formula: CH3CN
  • Molecular weight: 41.05
  • Density: 0.780 g/mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
LC-MS
4 x 1 L
Liquid
Pierce™
75-05-8
Acetonitrile (ACN)
Store between 2 to 25°C in a dry, cool, well-ventilated area, away from incompatible materials.
Solvent (Pure)
HPLC, Mass Spectrometry
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Acetonitrile (ACN), LC-MS Grade
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: acetonitrile