Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Biotin Coated Plates, Clear, 8-Well Strip
Capture NeutrAvidin protein, streptavidin, avidin or any other biotin-binding protein with these biotin-coated plates.
Marca: Thermo Scientific™ 15151
Descrizione
Thermo Scientific™ Pierce Biotin Coated Plates can be used in any immunoassay with Thermo Scientific™ NeutrAvidin Biotin-Binding Protein, streptavidin, avidin or other biotin-binding proteins.
Highlights:
- Biotin group accessible for binding avidin, streptavidin or NeutrAvidin™ Biotin-Binding Protein
- Pre-blocked to reduce nonspecific binding
- Strip well plate format for the ultimate in convenience
- Coat volume: 200μL
- Blocking volume: 300μL
Specifica
Standard Capacity, Affinity | |
Colorimetric | |
Pierce | |
Coated Strip Plate | |
200 μL | |
Biotin | |
5 plates |
Store desiccated at 4°C. | |
5 Plate | |
Clear | |
Polystyrene | |
96 | |
Proprietary |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZH381446 | Certificato di analisi | 15/10/2024 | 15151 |
YJ373159 | Certificato di analisi | 07/12/2023 | 15151 |
YB364919 | Certificato di analisi | 15/03/2023 | 15151 |
XA334354 | Certificato di analisi | 25/01/2022 | 15151 |
VC292113 | Certificato di analisi | 28/03/2020 | 15151 |